Learn More
SYBR™ Master Mix Fast SYBR™ Green
Conçu à des fins de vitesse, il s’agit d’une solution rapide, fiable et économique pour les applications RT-PCR, qui ne compromet pas la sensibilité, la spécificité, la gamme dynamique ou l’efficacité de la PCR.
Marque: SYBR™ 4385616
580.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Colorant Vert I SYBR, AmpliTaq Gold Fast ADN Polymérase LD, dNTP avec mélange dUTP/dTTP, référence passive I et composants tampon optimisés
Requires : Matrices et amorces
Description
- Rapide - Résultats de PCR en temps réel en 35 minutes seulement
- Sensible - Détection de très faibles nombres de copies de la cible
- Spécifique - Minimisation de l’amorce-dimère et de l’amplification non spécifique
- Reproductible - Amplification uniforme sur une échelle dynamique étendue. Le Master Mix Fast SYBR™ Green contient tous les composants, à l’exception de la matrice et des amorces, dans un master mix 2X
- ADN polymérase rapide AmpliTaq™, UP, ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant le réglage de réactions à température ambiante
- Colorant SYBR™ Green I pour assurer la détection d’ADN bicaténaire
- Désoxyribonucléotides (dNTP) pour contribuer à l’optimisation des résultats PCR
- Uracile ADN glycosylase (UDG) conçue pour réduire le transfert de contamination
- Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour assurer une meilleure précision
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Contient 2 × flacons de 5 ml. Le mélange 2X contient du colorant SYBR™ Green 1, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ Fast LD, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Suffisant pour 1000 réactions de 20 µl chacune. Conserver entre -5 et -30°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Flacon | |
qPCR | |
Rapide | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
UP (Ultra Pure) | |
1000 réactions de 20 μl chacune | |
2X | |
ADN (génomique), ADNc |
SYBR | |
Élevé | |
ADN polymérase Fast AmpliTaq, AmpliTaq Fast UP | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
2 x 5 ml | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1000 réactions | |
2 x 5 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.