Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’étalonnage spectral du système de PCR en temps réel StepOnePlus™ (96 puits)
Kit facile d’emploi établit des spectres de colorant purs et des valeurs multicomposants pour les colorants FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, et NED™/TAMRA™/ROX™ sur le système de PCR en temps réel StepOnePlus™.
Marque: Applied Biosystems™ 4371435
575.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Comprend une plaque de fond et deux plaques de réaction rapide à 96 puits contenant des colorants à spectres (plaques I et II). La plaque I contient du FAM, VIC, NED et ROX ; la plaque II contient du SYBR Green I, JOE et TAMRA.
Description
Le kit d’étalonnage spectral du système de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOnePlus™ contient une plaque de fond et deux plaques de réaction optiques à 96 puits préchargées contenant sept étalons de colorant.
Ce kit facile d’utilisation permet aux utilisateurs d’étalonner rapidement et facilement le système de PCR en temps réel StepOnePlus. Insérez les plaques de réaction durant l’installation du système ; le système collecte automatiquement les informations concernant le spectre du colorant étalon. L’algorithme d’application du système vérifie alors la précision de l’analyse de données à partir des informations d’étalonnage.
- Discrimination précise du signal de fluorescence des différents colorants au sein du mélange réactif.
- Présence du colorant étalon de référence passive I à des fins de normalisation des signaux, dans toutes les réactions en temps réel et de point de virage
Informations sur la commande
Expédition avec glace sèche ; Stocker entre -15° et -25°C, à l’abri de la lumière
Spécification
Comprend une plaque de bruit de fond et deux plaques de réaction rapide à 96 puits contenant des colorants à spectres (plaques I et II). La plaque I contient les colorants FAM, VIC, NED et ROX ; la plaque II contient les colorants SYBR Green I, JOE et TAMRA. Conserver entre -15°C et -25°C. Conserver à l’abri de la lumière. |
|
Système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOnePlus™, mode rapide, StepOnePlus™, mode standard | |
StepOnePlus™ | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 kit |
FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green | |
Fluorescent | |
Kit d’étalonnage spectral | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.