Learn More
Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit (48 well)
Ce kit facile d’emploi établit des spectres de colorant purs et des valeurs multicomposants pour les colorants FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, et ROX™ sur le système de PCR en temps réel StepOnePlus™.
Marque: Applied Biosystems™ 4371433
Includes: Contient trois plaques de réaction à 48 puits - une plaque de fond et deux étalons de colorant (plaques I et II). La plaque I contient du FAM, JOE et ROX ; la plaque II contient du SYBR™ Green I et VIC.
Description
Le kit d’étalonnage spectral du système de PCR en temps réel Applied Biosystems™ StepOne™ contient une plaque de fond et trois plaques de réaction optiques à 48 puits préchargées contenant cinq étalons de colorant.
- Facilité d’emploi
- Discrimination précise du signal de fluorescence des différents colorants au sein du mélange réactif.
- Présence du colorant étalon de référence passive I à des fins de normalisation des signaux, dans toutes les réactions en temps réel et de point de virage
Informations sur la commande
Expédition avec glace sèche ; Stocker entre -15° et 25°C, à l’abri de la lumière ; Date dʼexpiration : 12 mois à compter de la date de livraison.
Spécification
Contient trois plaques de réaction à 48 puits — une plaque de fond et deux plaques d’étalons de colorant (plaques I et II). La plaque I contient FAM, JOE et ROX ; la plaque II contient SYBR™ Green I et VIC. Stocker entre -15 et 25°C. Protéger de la lumière. Date d’expiration : 12 mois à compter de la date de livraison. |
|
StepOne™, mode rapide, StepOne™, mode standard | |
StepOne™ | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 kit |
FAM, JOE, ROX, VIC, SYBR™ Green | |
Fluorescent | |
Kit d’étalonnage spectral | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |