Learn More
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Starter Kit
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ kits allow users to employ a dye that binds to exposed hydrophobic residues to monitor the thermal stability of proteins using a real-time PCR instrument in order to identify buffer conditions that stabilize the protein of interest or screen libraries of ligands for compounds that bind the protein of interest.
Save Time and Money with Sample Screening: This solution significantly reduces the time and cost associated with screening samples relative to currently available methods.
Two Kits to Choose From: The Protein Thermal Shift™ Dye Kit contains the dye and buffer for performing protein thermal shift experiments, enough for up to 1000 reactions. The Protein Thermal Shift™ Starter Kit contains the Dye Kit plus a control protein and control ligand for test experiments and troubleshooting. The Protein Thermal Shift™ Starter Kit components are packaged in two boxes, one to be stored at -20°C and the other at 4°C, for maximum flexibility in reagent formulation.
Simplify Analysis with Protein Thermal Shift™ Software: Our complete Protein Thermal Shift™ solution includes analysis software which is compatible with run files generated from five of our real-time PCR systems: StepOne™ Real-Time PCR System, StepOnePlus™ Real-Time PCR system, 7500 Fast Real-Time PCR System, and ViiA™7 Real-Time PCR System.
- Analyser les échantillons pour assurer la stabilité thermique relative des protéines
- Molécules de sélection (par exemple, les candidats à des médicaments à petite molécule, les bibliothèques à base de fragments et les anticorps) pour la liaison des ligands aux protéines à haute cadence
- Analyser les échantillons pour les changements de stabilité après des mutations ou des modifications de points de protéines
- Identifier systématiquement les conditions tampons appropriées/optimales pour la mesure des interactions protéine-ligand, la production de préparations protéiques stables, la cristallisation des protéines et le stockage des protéines
- Préparation rapide de protéines CQ pour garantir l’intégrité et/ou la pureté des protéines
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver le colorant et le tampon entre 18° et 25°C Conserver le ligand de contrôle et la protéine de contrôle entre -15° et -25°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | qPCR |
| Technique | Intensité de fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, Système 7500, StepOne™, StepOnePlus™, Système ViiA™ 7 |
| Type de kit | Kit de démarrage |
| Gamme de produits | Protein Thermal Shift |
| Quantité | 1,000 reactions |
| Spécificité cible | Non spécifique à la cible |
| À utiliser avec (application) | Protein Thermal Shift |
| Afficher plus |