Learn More
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Amplification de modèles de 50 bp à 2,5 kb
Marque:  Applied Biosystems™ 4464269
Code produit. 12383583
  • 744.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Master Mix pour PCR Platinum Multiplex, 2X ; séquence activatrice GC
Description
Description
Platinum Multiplex PCR Master Mix is a high-specificity, high-throughput solution designed specifically for endpoint multiplex PCR and supports easy multiplexing with minimal optimization.
Le Master Mix pour PCR Platinum Multiplex est spécialement conçu pour la PCR multiplex en point final et prend en charge le multiplexage facile avec une optimisation minimale.
  • Multiplexage : Amplifiez jusqu’à 20 amplicons en une seule réaction
  • Flexibilité : Amplifiez les produits de 50 bp à 2,5 Kb
  • Simplicité d’emploi Effectuez des réactions PCR multiplex avec une optimisation minimale
  • Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Une solution à haut débit et à haute spécificité pour la PCR en point final
Les performances du Master Mix pour PCR Platinum Multiplex sur une large gamme de tailles d’amplicons permettent l’amplification de modèles de 50 bp à 2,5 kb, ce qui améliore considérablement la flexibilité du flux de travail. Couplé à sa capacité de 20 plex et à l’absence de dimères d’amorces, il offre non seulement une solution à haut débit, mais également une spécificité élevée grâce à moins d’événements de liaison d’amorces non spécifiques et donc moins de réactions et de déchets d’amorces.
PCR multiplex, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• 5 x 1,25 ml de Master Mix pour PCR Platinum Multiplex, 2X
• 1 x 1,25 ml de séquence activatrice GC
Conserver non ouvert entre –15°C et –25°C. Après ouverture, le Master Mix peut être conservé entre -15°C et -25°C ou à 4°C (jusqu’à 30 jours). La séquence activatrice GC doit être maintenue entre -15°C et -25°C.
ADN polymérase Platinum Taq
Jusqu’à 20 plex
Glace carbonique
2X
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
SuperMix ou Master Mix
1,25 mL
Faible
Étalon
250 réactions
Hot-start PCR, Multiplex PCR
1 X
250 réactions
2,5 kb ou moins