Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 mL
Code produit. 10631386 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10 000 tubes
2 000 tubes
Conditionnement:
1 pièce
10000 PCS
Code produit. 10631386
Marque: Applied Biosystems™ N8011533
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Contient 10,000 tubes de réaction MicroAMP™ sans bouchons ; 0,2 ml.
Requires
Bouchons ou couvercle de plaque complète.
Conçu de manière optimale pour une PCR précise
Pour une utilisation avec les thermocycleurs Applied Biosystems de 0,2 ml, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, les thermocycleurs 9700 et 2720 avec système de PCR GeneAmp™.
  • L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
  • La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
  • Garantissent une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et sans huile.
  • La paroi conique et fine est conçue pour offrir un contact optimal avec le bloc d’échantillons, alors que l’épaisseur de paroi uniforme garantit un transfert de chaleur optimal pour des résultats de PCR précis
  • Les tubes sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
  • Plateforme : Thermocycleur 2720, GeneAmp™ 9700, Système de PCR ProFlex™, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti™
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,1 ml
Volume (métrique) 0,15 mL
Quantité 10 000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
Gamme de produits MicroAmp
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage Contient 10 000 tubes de réaction MicroAmp™ sans bouchons, 0,2 ml. Stocker à température ambiante.
Vitesse de réaction Rapidité
Type de bouchon Non inclus
Nbre de puits 96
Format 10 000 tubes
Type de produit Tube de réaction