Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 mL
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Quantité:
10 000 tubes
2 000 tubes
Tamaño de la unidad:
1 pièce
10000 PCS
Descripción
Includes
Contient 10,000 tubes de réaction MicroAMP™ sans bouchons ; 0,2 ml.
Requires
Bouchons ou couvercle de plaque complète.
Pour une utilisation avec les thermocycleurs Applied Biosystems de 0,2 ml, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, les thermocycleurs 9700 et 2720 avec système de PCR GeneAmp™.
- L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
- La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
- Garantissent une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et sans huile.
- La paroi conique et fine est conçue pour offrir un contact optimal avec le bloc d’échantillons, alors que l’épaisseur de paroi uniforme garantit un transfert de chaleur optimal pour des résultats de PCR précis
- Les tubes sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
- Plateforme : Thermocycleur 2720, GeneAmp™ 9700, Système de PCR ProFlex™, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti™
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN / RNase |
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) de travail | 0,1 ml |
| Volume (métrique) | 0,15 mL |
| Quantité | 10 000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Contient 10 000 tubes de réaction MicroAmp™ sans bouchons, 0,2 ml. Stocker à température ambiante. |
| Vitesse de réaction | Rapidité |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido