Learn More
Applied Biosystems™ Tube de réaction MicroAmp™ avec bouchon, 0,2 ml
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 tubes
10 000 tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
1 000 tubes de réaction MicroAMP avec bouchons, 0,2 ml.
Pour une utilisation avec les thermocycleurs de 0,2 ml Applied Biosystems, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, le thermocycleur 9700 avec système de PCR GeneAmp™ et le thermocycleur 2720 Applied Biosystems. Conçu de manière optimale pour une PCR précise.
- L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
- Le couvercle captif avec fermeture à clic positif garantit un positionnement adéquat
- La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
- Disponibles en conditionnements économiques, en vrac.
- Garantit une précision et une uniformité de température inégalées pour une amplification par PCR rapide et sans huile avec nos thermocycleurs à 96 puits de 0,2 ml.
- Test de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
- Disponibles en boîtes transparentes ou colorées et en vrac
- Volume de réaction maximal recommandé : 100 μl
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN / RNase |
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) de travail | 0,2 ml |
| Volume (métrique) | 0,25 ml |
| Quantité | 1000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Comprend 1 000 tubes de réaction MicroAmp™ avec bouchons, 0,2 ml. Le volume de réaction maximal recommandé est de 100 µl. Stocker à température ambiante. |
| Vitesse de réaction | Rapidité |
| Afficher plus |