Learn More
Applied Biosystems™ Film adhésif optique MicroAmp™
Code produit. p-4924831 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre par carton:
100 couvercles
25 couvercles
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 10299204
Marque: Applied Biosystems™ 4311971
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
100 caches adhésifs optiques
Réduit le risque de contamination de puits à puits et l’évaporation des échantillons lorsqu’il est appliqué sur une microplaque
Conçu pour s’adapter aux plaques de 96 et 384 puits MicroAmp.
  • Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
  • Ne gêne pas la lecture des échantillons
  • Press-N-Seal : Placez-le correctement sur la plaque, puis appuyez pour fermer hermétiquement
  • Facile à appliquer ; ne colle pas à vos gants
Prévention de la perte d’échantillons précieux
  • Utilisez ce film adhésif transparent pour fermer les échantillons dans les puits d’une microplaque afin de réduire le risque de contamination croisée entre les puits d’échantillons et de garantir la cohérence des données PCR en temps réel
  • Simplicité d’utilisation
    • Retirez simplement la pellicule au dos du film adhésif et appliquez-le fermement sur le dessus de la microplaque. Empilez les microplaques et lisez les échantillons comme vous le feriez normalement, mais avec moins de risque de contamination des échantillons
    PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
    Informations sur la commande
    Conditions d’expédition : Température ambiante
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Optique
    Matériau Polyester
    Nbre de puits 96
    Nbre par carton 100 couvercles
    Quantité 100 covers
    Contenu et stockage Comprend : 100 couvercles adhésifs optiques
    Stockage : Température ambiante
    À utiliser avec (équipement) Thermocycleur 2720, thermocycleur 6100, système 7000, système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, système GeneAmp 9700, QuantStudio™, thermocycleur SimpliAmp™, StepOnePlus™, thermocycleur Veriti Dx Fast, thermocycleur Veriti Dx, thermocycleur Veriti Fast, thermocycleur Veriti, système VIIa™ 7 Dx, Système VIIa 7, système VIIa™ 7 Dx Fast, QuantStudio™ Dx, système 7500 Fast Dx, système VIIa™ 7 Fast, système PCR ProFlex™
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Type de produit Film, joint ou applicateur
    Gamme de produits MicroAmp
    Adhésif, adhésive Sensible à la pression
    Plate Compatibility Plaque à 96/384 puits