Learn More
Applied Biosystems™ Film adhésif optique MicroAmp™
Réduit le risque de contamination de puits à puits et l’évaporation des échantillons lorsqu’il est appliqué sur une microplaque
Marque: Applied Biosystems™ 4360954
65.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 100 caches adhésifs optiques
Description
Conçu pour s’adapter aux plaques de 96 et 384 puits MicroAmp.
- Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Press-N-Seal : Placez-le correctement sur la plaque, puis appuyez pour fermer hermétiquement
- Facile à appliquer ; ne colle pas à vos gants
- Utilisez ce film adhésif transparent pour fermer les échantillons dans les puits d’une microplaque afin de réduire le risque de contamination croisée entre les puits d’échantillons et de garantir la cohérence des données PCR en temps réel
- Retirez simplement la pellicule au dos du film adhésif et appliquez-le fermement sur le dessus de la microplaque. Empilez les microplaques et lisez les échantillons comme vous le feriez normalement, mais avec moins de risque de contamination des échantillons
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Optique | |
25 couvercles | |
Comprend 25 couvercles adhésifs optiques. Conserver à température ambiante. | |
Température ambiante | |
MicroAmp | |
Plaque à 96/384 puits |
Polyester | |
25 covers | |
Thermocycleur 2720, thermocycleur 6100, système 7000, système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, système GeneAmp 9700, QuantStudio™, thermocycleur SimpliAmp™, StepOnePlus™, thermocycleur Veriti Dx Fast, thermocycleur Veriti Dx, thermocycleur Veriti Fast, thermocycleur Veriti, système VIIa™ 7 Dx, Système VIIa 7, système VIIa™ 7 Dx Fast, QuantStudio™ Dx, système 7500 Fast Dx, système VIIa™ 7 Fast, système PCR ProFlex™ | |
Film, joint ou applicateur | |
Sensible à la pression |