Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits avec code-barres
Optimisées pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Marque: Applied Biosystems™ 4326659
Description
- Fabriquées d’une seule pièce rigide en polypropylène au format 96 puits
- Compatible avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 96 puits
- Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
- Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
- Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
- Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
- Capacité : 96 tubes de 0,2 ml
- Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, PrepStation d’acide nucléique 6100, Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti™, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA™ 7
- Applications : PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
Spécification
Code-barres inclus | |
Contient 25 boîtes de 20 plaques chacune (chaque boîte équivaut à la référence de catalogue 4306737). Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectés, les plaques peuvent être conservées indéfiniment. |
|
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Étalon |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
500 plaques | |
Optique | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PP | |
96 | |
500 plaques |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.