Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits
Conçues pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Marque: Applied Biosystems™ 4316813
1361.20 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cette plaque, fabriquée d’une seule pièce rigide en polypropylène au format 96 puits, est compatible avec les systèmes de PCR en temps réel d’Applied Biosystems 96 puits et avec les thermocycleurs.
- Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
- Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
- Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
- Capacité : 96 tubes de 0,2 ml
- Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, PrepStation d’acide nucléique 6100, Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
Applications : PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Aucun code-barres | |
Contient 50 boîtes de 10 plaques de réaction chacune (chaque boîte équivaut à la référence de catalogue N8010560). Nécessite des bouchons ou un couvercle de plaque pour l’étanchéité (non inclus) Peut être conservé à température ambiante. Si les conditions de conservation sont respectés, les plaques peuvent être conservées indéfiniment. |
|
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Étalon |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
500 plaques | |
Optique | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PP | |
96 | |
500 plaques |