Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well Reaction Plate
Optimisées pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Marque: Applied Biosystems™ 4343370
4680.23 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Fabriquée à partir d’une pièce rigide simple en polypropylène dans un format 384 puits, cette plaque est compatible avec les systèmes de PCR Applied Biosystems en temps réel et les systèmes de PCR GeneAmp™.
- Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
- Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
- Sa conception fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
- Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Aucun code-barres | |
Contient 1 000 plaques. Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectées, les plaques peuvent être conservées indéfiniment. |
|
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
À jupe | |
40 μl | |
1000 plates | |
Température ambiante |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
1 000 plaques | |
Optique | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PP | |
384 | |
Étalon |