Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 48 puits MicroAmp™ Fast
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
20 plaques
- Fabriqué à partir d’une seule pièce rigide en polypropylène dans un format 48 puits
- Compatible avec le système de PCR en temps réel StepOne™
- Conductivité thermique maximale pour un cyclage thermique précis
- Résultats de PCR en temps réel reproductibles, spécifiques et sensibles en à peine 40 minutes
- Validée avec d’autres composants du système pour des résultats constants
- Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
- La conception avancée augmente considérablement le contact thermique avec le système de PCR en temps réel StepOne
- L’épaisseur constante de puits à puits permet aux échantillons de suivre un cycle de PCR uniforme afin de réduire les artefacts dus aux expériences et de garantir des résultats rapides et précis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Contient 20 plaques. Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectées, les plaques peuvent être conservées indéfiniment. |
| Conditionnement | 20 plaques |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Optique |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | PP |
| Afficher plus |