Learn More
Applied Biosystems™ Applicateur de film adhésif MicroAMP™
À utiliser pour former un joint sûr entre une microplaque et un film adhésif
Marque: Applied Biosystems™ 4333183
Includes: Cinq applicateurs de joint adhésif
Description
Formation d’une étanchéité parfaite
- L’applicateur de film adhésif MicroAmp permet de poser ergonomiquement un film adhésif sur une microplaque de manière à former un joint étanche et minimiser les bulles d’air.
- Ce joint étanche empêchera la contamination d’un puits à l’autre et la perte de l’échantillon
- Utilisez l’applicateur de film adhésif MicroAmp pour accélérer l’étanchéification de plusieurs microplaques
- Cet outil tient compte des dimensions des microplaques et permet donc d’étanchéifier rapidement une microplaque
- Le plastique exclusif robuste peut supporter de nombreuses utilisations pour les grandes applications de sélection
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
MicroAmp™ | |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
Comprend : 5 applicateurs de film adhésif | |
Lot de 5 |
Applicateur de film adhésif | |
Naturel | |
Polyéthylène | |
Température ambiante |