Learn More
Applied Biosystems™ Base de support MicroAmp™ à 96 puits
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10 bases
Description
Includes
Contient 10 bases MicroAmp de support 96 puits
- Pratique pour le traitement des échantillons pré-PCR et post-PCR
- Simple à utiliser pour les étapes de pipetage
- Prend en charge les plaques aux formats 48 et 96 puits
- Permet d’obtenir des résultats uniformes avec tous les instruments dotés de capots pour les échantillons chauffés afin d’éliminer la condensation et le besoin d’une superposition d’huile minérale
- Les tubes de réaction MicroAmp exclusifs sont essentiels pour une PCR hautes performances et puisqu’ils contribuent à assurer la plus grande uniformité de température et d’amplification pour vos échantillons
- Plateforme : Thermocycleur 2720, analyseur génétique 3130, analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3500 Dx, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730, analyseur d’ADN 3730xl, système 7000, système 7300, système 7500 Fast Dx, système 7500 Fast, système 7500, système 7900 HT Fast, système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, système PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio Dx, thermocycleur SimpliAmp™, StepOnePlus™, thermocycleur Veriti™ Dx Fast, thermocycleur Veriti Dx, thermocycleur Veriti Fast, système ViiA™ 7 Dx Fast, système ViiA 7 Dx, système ViiA 7 Fast, système ViiA 7
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Contient 10 bases de support MicroAmp™ 96 puits. Stocker à température ambiante. |
| Conditionnement | 10 bases |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Base pour plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur 2720, analyseur génétique 3500xL Dx, système 7000, système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, thermocycleur AB 2720, GeneAmp 9700, QuantStudio™, thermocycleur SimpliAmp™, StepOnePlus™, thermocycleur Veriti Dx Fast, thermocycleur Veriti Dx, thermocycleur Veriti Fast, thermocycleur Veriti, système ViiA™ 7 Dx, système ViiA™ 7, analyseur génétique 3500xL, QuantStudio™ Dx, système PCR ProFlex™, système ViiA™ 7 Dx Fast, système ViiA™ 7 Fast, analyseur d’ADN 3730xl, système 7500 Fast Dx, analyseur génétique 3130, thermocycleur 2720, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3130xl, analyseur génétique 3500 Dx, analyseur génétique 3500 |
| Nbre de puits | 96 |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Compatibilité des plaques | Plaques à 96 puits |
| Afficher plus |