Learn More
Applied Biosystems™ Film adhésif optique MicroAmp™ à 48 puits
Code produit. p-4918064 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
100 films
25 films
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10784027
Marque: Applied Biosystems™ 4375928
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
100 ou 25 films adhésifs optiques MicroAMP pour 48 puits
Cela réduit le risque de contamination de puits à puits et l’évaporation des échantillons lorsqu’il est appliqué sur une microplaque à 48 puits
  • Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
  • Ne gêne pas la lecture des échantillons
  • Facile à appliquer et à retirer, ne colle pas aux gants
  • Évitez la perte d’échantillons
  • Un film adhésif optiquement transparent empêche la perte d’échantillons en scellant solidement dans les puits de microplaques et en réduisant les fuites, l’évaporation et la contamination entre les puits d’échantillons afin d’assurer la cohérence des données de PCR en temps réel
  • Facile à utiliser : il suffit de décoller le film et de l’appliquer fermement sur le dessus de la microplaque
  • Une fois scellées, les microplaques peuvent être empilées en toute sécurité sans risque de contamination.
  • Conçues pour accueillir les plaques optiques à 48 puits MicroAmp Fast
Remarque : Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Applications :
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Optique
Matériau Polyester
Nbre de puits 48
Quantité 25 films
Contenu et stockage Contient 25 films adhésifs optiques 48 puits MicroAMP™. Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) StepOne™,
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Film, joint ou applicateur
Gamme de produits MicroAmp
Adhésif, adhésive Sensible à la pression
Plate Compatibility Plaque à 48 puits