Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Compatible avec les tubes de réaction MicroAmps, les barrettes de tubes et plaques de 96 puits.
Marque: Applied Biosystems™ N8011534
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bandelettes MicroAmp™ Cap ont un profil en dôme et conviennent à la PCR de point final. Barrettes de 12 bouchons disponibles en version transparente ou en un assortiment de rouge, orange, bleu et vert.
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Assure une étanchéité parfaite pour minimiser l’évaporation
- Facile à appliquer et à retirer
- Utilisez des barrettes de bouchons MicroAmp pour sceller les tubes et réduire les risques de contamination dans les puits d’échantillonnage et garantir des résultats fiables
- Facilité d’utilisation
- Utilisez l’outil d’installation du bouchon MicroAmp (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint étanche
- Lorsque vous êtes prêt, il suffit de décoller les capuchons à l’aide des languettes situées à l’extrémité
- Colorés pour une organisation facile
- Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le suivi des tubes pendant la préparation des dosages
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
1 000 barrettes (5 boîtes/200) | |
MicroAmp™ | |
Contient 1 000 barrettes de 12 bouchons MicroAmp™ (5 boîtes de réf. N8010534, Qté 200 par boîte). Stocker à température ambiante. | |
96 | |
Bouchon à 12 barrettes |
Assortiment | |
Thermocycleurs | |
PP | |
Bouchons bombés | |
1 000 bouchons à barrettes |