Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Code produit. 10498444 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Quantité:
1 000 barrettes (5 boîtes/200)
200 barrettes
À utiliser avec (équipement):
Thermocycleurs
Conditionnement:
1 pièce
12 PCS
Code produit. 10498444
Marque: Applied Biosystems™ N8010534
Compatible avec les tubes de réaction MicroAmps, les barrettes de tubes et plaques de 96 puits.
Les bandelettes MicroAmp™ Cap ont un profil en dôme et conviennent à la PCR de point final. Barrettes de 12 bouchons disponibles en version transparente ou en un assortiment de rouge, orange, bleu et vert.
  • Ne gêne pas la lecture des échantillons
  • Assure une étanchéité parfaite pour minimiser l’évaporation
  • Facile à appliquer et à retirer
Évaporation minimisée
  • Utilisez des barrettes de bouchons MicroAmp pour sceller les tubes et réduire les risques de contamination dans les puits d’échantillonnage et garantir des résultats fiables
  • Facilité d’utilisation
  • Utilisez l’outil d’installation du bouchon MicroAmp (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint étanche
  • Lorsque vous êtes prêt, il suffit de décoller les capuchons à l’aide des languettes situées à l’extrémité
  • Colorés pour une organisation facile
  • Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le suivi des tubes pendant la préparation des dosages
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Assorties
Quantité 200 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Gamme de produits MicroAmp
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage Comprend 200 barrettes de 12 bouchons MicroAmp™, transparentes. Stocker à température ambiante.
Vitesse de réaction Étalon
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de bouchon Bouchons bombés
Nbre de puits 96
Format 200 bouchons à barrettes
Type de produit Bouchon à 12 barrettes