Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Quantité:
1 000 barrettes (5 boîtes/200)
200 barrettes
À utiliser avec (équipement):
Thermocycleurs
Unit Size:
1 pièce
12 PCS
Description
Les bandelettes MicroAmp™ Cap ont un profil en dôme et conviennent à la PCR de point final. Barrettes de 12 bouchons disponibles en version transparente ou en un assortiment de rouge, orange, bleu et vert.
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Assure une étanchéité parfaite pour minimiser l’évaporation
- Facile à appliquer et à retirer
- Utilisez des barrettes de bouchons MicroAmp pour sceller les tubes et réduire les risques de contamination dans les puits d’échantillonnage et garantir des résultats fiables
- Facilité d’utilisation
- Utilisez l’outil d’installation du bouchon MicroAmp (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint étanche
- Lorsque vous êtes prêt, il suffit de décoller les capuchons à l’aide des languettes situées à l’extrémité
- Colorés pour une organisation facile
- Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le suivi des tubes pendant la préparation des dosages
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN / RNase |
| Couleur | Assorties |
| Quantité | 1 000 barrettes (5 boîtes/200) |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Contient 1 000 barrettes de 12 bouchons MicroAmp™ (5 boîtes de réf. N8010534, Qté 200 par boîte). Stocker à température ambiante. |
| Type de bouchon | Bouchons bombés |
| Nbre de puits | 96 |
| Format | 1 000 bouchons à barrettes |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction