Learn More
Applied Biosystems™ JUN™ Spectral Calibration Plate, 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les formulations de colorant permettront d’améliorer les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents qui font partie de vos expériences de PCR en temps réel.
Voir le guide d’entretien de l’instrument pour les instructions complètes. La formulation du colorant permettra d’améliorer les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents qui sont impliqués dans les expériences de PCR en temps réel.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C). |
| Colorant étalonné | JUN™, JUN™ |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage spectral |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 plate |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |