Learn More
Applied Biosystems™ Kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc
Fournit un ADNc simple brin de très haute qualité de 0,02 à 2 μg d’ARN total
Marque:  Applied Biosystems™ 4374966
776.64 EUR valable jusqu'au 2025-02-28
Utilisez le code promo "24154" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10249814
  • 974.00€ / 1 kit
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
Le kit de transcription inverse d’ADNc haute capacité avec inhibiteur d’ARNase, contient tous les composants nécessaires à la conversion quantitative de 2 μg d’ARN total maximum en ADNc simple brin, dans une seule réaction de 20 μl. Ce kit comprend également deux tubes d’inhibiteur d’ARNase (100 μl chacun). Les réactions peuvent être mises à l’échelle à hauteur de 100 μl pour générer 10 μg d’ADNc à partir d’une seule réaction. Les applications en aval incluent la PCR en temps réel, la PCR standard et les microréseaux. Le kit est idéal pour générer des archives d’ADNc.
  • Amplification des cibles linéaires pour la PCR en temps réel
  • Rendements et précision supérieurs à ceux des autres kits de synthèse d’ADNc pour un coût bien inférieur
  • Échelle dynamique dix fois plus grande qu’avec les autres kits
  • Température de réaction optimale : 37°C
  • Taille du produit final : 7 kb ou moins
Testé de manière approfondie avec une variété de modèles La synthèse quantitative premier brin de toutes les espèces d’ARN testée avec une grande variété de modèles est réalisée à l’aide d’amorces aléatoires. Le kit a été amplement testé avec une variété de modèles d’ARN, notamment les cibles riches en GC et en AU et les ARN exprimés en niveaux bas. L’ARNc peut aussi être efficacement généré à partir de transcriptions in vivo d’ADNc.
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• 10X RT Buffer, 1 mL
• 10X RT Random Primers, 1 mL
• 25X dNTP Mix, 0.2 mL (100 mM)
• MultiScribe Reverse Transcriptase, 0.1 mL (50 U/μL)
• RNase Inhibitor (1 x 200 μL)
Store at –15 to –25°C.
120 min
200 réactions
Oui
Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
ADNc premier brin
Composants séparés
7 kb
Kit with Rnase Inhibitor
Kit
Transcription inverse
MultiScribe
Neige carbonique
50 U/μl
200 réactions
Transcription inverse
ARN