Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Thin-Walled Reaction Tube, with domed cap, 0.5 mL, autoclaved
Code produit. 10016154 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 tubes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10016154
Marque: Applied Biosystems™ N8010611
Includes
1 000 tubes de réaction à paroi fine GeneAmp avec bouchon bombé, 0,5 ml, autoclavés
Autoclavé pour permettre un démarrage contrôlé et net
Les tubes à paroi fine contribuent à un transfert rapide de la chaleur vers et depuis les échantillons pour obtenir des temps de cycle et une spécificité accrue pour les PCR rapides dans les systèmes de PCR de 0,5 ml.
  • Le plastique fin permet un chauffage et un refroidissement rapides pour des résultats précis
  • Bouchons plats dépolis pour un marquage facile
  • Le couvercle captif avec fermeture à clic positif garantit un positionnement adéquat
  • La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
  • Également disponible en conditionnements économiques en vrac
  • Transfert de chaleur rapide
  • PP spécialement optimisé pour une utilisation avec le thermocycleur à 60 puits Veriti™ et le système de PCR GeneAmp 9700 à 96 puits double. Les tubes sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
  • Facilité d’utilisation
  • Les tubes sont dotés d’un bouchon plat dépoli, d’un joint étanche et d’un fond conique transparent
  • Le volume de réaction maximal recommandé est de 100 µl
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR et PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,5 mL
Volume (métrique) 0,6 mL
Quantité 1000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Gamme de produits GeneAmp
Stérilité Stérile
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage Contient 1 000 tubes de réaction à paroi mince GeneAmp™ avec bouchon bombé, 0,5 ml, autoclavés. Stocker à température ambiante.
Vitesse de réaction Rapidité
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de bouchon Bouchons bombés
Nbre de puits 96
Autoclavable Autoclavable
Format 1 000 tubes
Type de produit Tube de réaction