Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend with dUTP (12.5 mM)
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
Marque:  Applied Biosystems™ N8080270
117.65 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10407124
  • 156.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les dNTP GeneAmp sont des désoxyribonucléotides triphosphates avec dUTP qui peuvent être utilisés pour générer des produits PCR contenant du dU dans une stratégie de prévention de transfert en conjonction avec l’uracile N-glycosylase (UNG) AmpErase™.
  • Les dNTP ont une haute pureté, ce qui les rend idéals pour une utilisation avec des réactions de PCR ou d’autres applications
  • Les dNTPs avec dUTP sont optimisés pour une utilisation dans la prévention du transfert
  • Performances de PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
  • Mélanges de dNTP pré-mélangés disponibles en plusieurs concentrations, offrant une simplicité d’utilisation
  • Le mélange de dNTP GeneAmp, 12,5 mM avec dUTP, contient 1 ml d’une solution de 12,5 mM de dNTP (2,5 mm chacun de dATP, dCTP, dGTP et 5,0 mm de dUTP)
  • Suffisant pour 100 amplifications par PCR, 100 μl chacun
PCR, PCR et PCR en temps réel
Le processus de PCR est protégé par des brevets détenus par Roche Molecular Systems, Inc. et F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante.
GeneAmp™
Glace carbonique
12,5 mM
Liquide
1 mL
Standard PCR
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend with dUTP (12.5 mM) > 1 ml