Learn More
Applied Biosystems™ Mélange dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de chaque)
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
Marque: Applied Biosystems™ 4303442
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Chaque flacon de désoxyribonucléotide triphosphate GeneAmp contient 1 ml d’une solution 10 mM contenant 2,5 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun.
- Haute pureté des dNTP, ce qui les rend parfaits pour une utilisation avec des réactions PCR ou d’autres applications
- Performances de la PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Le mélange de dNTP GeneAmp™ contient 1 ml de 2,5 mM chacun de dATP, dCTP, dGTP et dTTP (un mélange de 10 mM de dNTP). Suffisant pour 200 amplifications par PCR, 50 µl chacun. Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante. | |
GeneAmp™ | |
Dry Ice | |
10 mM |
Liquide | |
12 x 1 ml | |
Standard PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.