Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (2.5 mM ea)
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
Marque:  Applied Biosystems™ 4303442
319.00 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10526165
  • 638.00€ / 12 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Chaque flacon de désoxyribonucléotide triphosphate GeneAmp contient 1 ml d’une solution 10 mM contenant 2,5 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun.
  • Haute pureté des dNTP, ce qui les rend parfaits pour une utilisation avec des réactions PCR ou d’autres applications
  • Performances de la PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
PCR, PCR et PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le mélange de dNTP GeneAmp™ contient 1 ml de 2,5 mM chacun de dATP, dCTP, dGTP et dTTP (un mélange de 10 mM de dNTP). Suffisant pour 200 amplifications par PCR, 50 µl chacun. Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante.
GeneAmp™
12 x 1 ml
10 mM