Learn More
Applied Biosystems™ Array Card Calibration Install Kit
Code produit. 15899682
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15899682
Marque: Applied Biosystems™ 4432250
Includes
Réactifs pour effectuer un étalonnage spectral avec les colorants FAM™, VIC™ et ROX™, la région d’intérêt (ROI) et l’étalonnage de normalisation et pour exécuter une carte de vérification RNase P.
Ce kit est utilisé pour maintenir votre ViiA 7 System avec le bloc de cartes TaqMan™ Array.
Il comprend des réactifs pour effectuer un étalonnage spectral avec les colorants FAM™, VIC™ et ROX™, la région d’intérêt (ROI) et l’étalonnage de normalisation et pour exécuter une carte de vérification RNase P. Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations des colorants pour votre ViiA™ 7 System amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
  • Les formulations des colorants pour le ViiA 7 System amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans les expériences de PCR en temps réel
  • L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Veuillez consulter le guide d’entretien de l’instrument pour obtenir des instructions complètes
Informations sur la commande
Conserver le kit entre -15° et -25°C. ;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver le réactif à -15°C ± 25°C
À utiliser avec (équipement) Système ViiA™ 7
Type de produit Kit d’installation d’étalonnage de cartes d’essai
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Quantité 1 kit
Type d’étalonnage Étalonnage spectral