Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360
Amplifie de manière efficace et reproductible les séquences longues (jusqu’à 5 Kb)
Marque: Applied Biosystems™ 4398896
4012.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: L’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est fourni à 5 U/μl avec 10 tampons Gold X AmpliTaq360 PCR, 25 mM de M2 Cl2 et 360 GC Enhancer. Généralement, 1,5 ml de chaque tampon AmpliTaq Gold 360, 25 mM de MgCl2 et 360 GC Enhancer est fourni avec chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus acquaticus exprimé dans E. coli . Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
Description
The Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, when used with AmpliTaq Gold 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. This polymerase efficiently amplifies targets present at low copy number, even in the presence of high concentrations of complex DNA, making it especially suited for low-copy pathogen detection and amplification of targets from degraded DNA samples. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360 Applied Biosystems™, lorsqu’elle est utilisée avec un tampon AmpliTaq Gold 360 amélioré et un activateur 360 GC en option, amplifie une vaste gamme de contextes de séquence d’ADN. L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360 offre une couverture de 360° pour une gamme complète de cibles
- Optimisé pour une plage de cibles le plus large : des tâches quotidiennes aux applications plus exigeantes
- Sensibilité, spécificité et rendement inégalés
- Amplification robuste de séquences riches en GC avec l’activateur 360 GC numéro un du marché
- Permet d’obtenir des données de séquençage de qualité supérieure
- Réduction des déchets grâce à un emballage durable
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence d’étiquetage limitée et sur la marque.
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR riche en GC, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, routine PCR
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Spécification
• 5 x 1 000 U d’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 • 20 x 1,5 ml de tampon AmpliTaq Gold 360, 10X • 20 x 1,5 ml de solution de MgCl2 à 25 mM • 20 x 1,5 ml de séquence activatrice 360 GC Conserver entre -15 et -25°C. |
|
Élevé | |
Étalon | |
Emballage durable | |
5 000 unités | |
Hot-start PCR | |
1 X | |
4000 réactions | |
Composants séparés | |
ADN |
Tube | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 | |
5’ à 3’ | |
ADN polymérase | |
Room Temp or Wet Ice | |
5 U/µl | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
3’-A | |
5 kb ou moins |