Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Contenu : 12 x 50 μl chacun de 5 U/μl d’ADN polymérase AmpliTaq ; 12 x 1,5 ml de GeneAmp de tampon PCR 10X (100 mM de Tris-HCl pH 8,3, 500 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 0,01 % (w/v) gélatine).
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
L’ADN polymérase AmpliTaq™ est une ADN polymérase recombinante obtenue grâce à l’expression de la forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus (Taq) dans E. coli. Il s’agit d’une enzyme bien caractérisée disponible pour le processus de PCR et sa nature recombinante et sa méthode de purification offrent une pureté et une reproductibilité inégalées
- Enzyme caractérisée disponible pour le processus de PCR
- Testé en contrôle qualité pour garantir des résultats reproductibles
- Idéale pour PCR
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U/μl, 10X |
| Contenu et stockage | Contenu : • 12 × 50 µl chacun à 5 U / µl d’ADN polymérase AmpliTaq™ • 12 × 1,5 ml de tampon de PCR GeneAmp™ 10X (100 mM de Tris-HCl pH 8,3, 500 mM de KCl, 15 mM de MgCl2, 0,01 % (p / v) de gélatine). Conserver à -20°C. |
| Format | Enzyme autonome |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
| Type de produit | ADN polymérase |
| Quantité | 3000 unités |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Afficher plus |