Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Une ADN polymérase de 94 kDa thermostable et recombinante.
Marque: Applied Biosystems™ N8080156
Includes: Contient 1000 unités d’ADN polymérase AmpliTaq, de tampon II et de solution de MgCl2.
Description
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
L’ADN polymérase AmpliTaq est obtenue par expression d’une forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus (Taq) dans E. coli., et est l’enzyme la plus caractérisée entièrement disponible pour le processus de PCR. Sa nature recombinante et sa méthode de purification offrent une pureté et une reproductibilité inégalées.
- Enzyme caractérisée disponible pour le processus de PCR
- Testé en contrôle qualité pour garantir des résultats reproductibles
- Idéale pour PCR
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Contenu : • 5 × 200 µl d’ADN polymérase AmpliTaq™ (5 U / µl) • 4 × 1,5 ml de tampon II de PCR GeneAmp™ 10X (500 mM de KCl, 100 mM de Tris-HCl pH 8,3) • 4 × 1,5 ml de MgCl2 à 25 mM. Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase AmpliTaq | |
5’ à 3’ | |
5 000 unités | |
Standard PCR | |
1 X | |
4000 réactions | |
Composants séparés | |
ADN |
Enzyme autonome | |
Étalon | |
ADN polymérase | |
Glace carbonique | |
5 U/μl, 10X | |
Non | |
3’-A | |
5 kb ou moins | |
Buffer II |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.