Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I
Une ADN polymérase de 94 kDa thermostable et recombinante.
243.00€ - 13610.00€
Spezifikation
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
Format | Enzyme autonome |
Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq |
Vitesse de réaction | Standard |
Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
Includes: Contents: 5 x 200μL of AmpliTaq DNA Polymerase (5U/μL); 4 x 1.5mL of GeneAmp 10X PCR Buffer II (500mM KCl, 100mM Tris-HCl pH 8.3); 4 x 1.5mL of 25mM MgCl2.
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10147874
|
Applied Biosystems™
N8080155 |
5 000 unités |
3150.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10468254
|
Applied Biosystems™
N8080171 |
1 000 unités |
836.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10516375
|
Applied Biosystems™
N8080185 |
25 000 unités |
13610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10458064
|
Applied Biosystems™
N8080152 |
3000 unités |
2090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10585025
|
Applied Biosystems™
N8080160 |
250 unités |
243.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
ADN polymérase recombinante obtenue par expression de la forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus (Taq) dans E. coli. L’enzyme la plus caractérisée est disponible pour le procédé PCR et sa nature recombinante et sa méthode de purification offrent une pureté et une reproductibilité inégalées.
- Enzyme la plus caractérisée et la plus complète disponible pour le processus de PCR, témoignage de son utilité et de son efficacité globales
- Le profil d’activité thermique la rend idéale pour les applications PCR
- Testé en contrôle qualité pour garantir des résultats reproductibles
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spezifikation
Amorce-sonde | |
ADN polymérase AmpliTaq | |
5’ à 3’ | |
ADN polymérase | |
1 X | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
Enzyme autonome | |
Standard | |
AmpliTaq™ | |
5 U/μl, 10X | |
Non | |
Composants séparés | |
ADN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.