Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase 360 AmpliTaq™
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
L’ADN polymérase AmpliTaq 360 est fourni à 5 U/μl avec le tampon PCR 10X AmpliTaq 360, 25 mM de M2Cl2, et 360GC Enhancer. Généralement, 1,5 ml de chacun des tampons AmpliTaq360, 25 mM de MgCl2 et 360GC Enhancer est fourni avec chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du Thermus aquaticus du gène de l’ADN polymérase exprimé dansE. coli. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
The Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA Polymerase, when used with the new enhanced AmpliTaq 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. Compared to the original AmpliTaq DNA Polymerase, AmpliTaq 360 DNA Polymerase is purified by an additional proprietary separation process that reduces contaminating bacterial DNA sequences from the enzyme preparation. This ultra-pure enzyme reduces false positive results, amplifies low-level target sequences, and, when combined with the proprietary AmpliTaq 360 Buffer Kit, promotes the amplification of a variety of templates, including those from bacterial and human genomes.
Lorsqu’il est utilisé avec un tampon optimisé 360, une enzyme ultra-pure, il réduit les faux positifs, il amplifie les séquences cibles de bas niveau et il favorise l’amplification de divers modèles, y compris ceux des génomes bactériens et humains, pour une excellente spécificité, reproductibilité et rendement sur une large gamme de cibles. Par rapport à l’ADN polymérase AmpliTaq original, l’AmpliTaq 360 polymérase est purifié selon un processus de séparation exclusif supplémentaire destiné à éliminer les séquences d’ADN bactérien contaminé de la préparation enzymatique.
- Réduit les faux positifs
- Amplifie les séquences cibles de bas niveau
- Associé au kit de tampons AmpliTaq 360 exclusif, il favorise l’amplification de divers modèles, y compris ceux provenant de génomes bactériens et humains
- Optimisé pour l’éventail de cibles le plus large : des tâches quotidiennes aux applications plus exigeantes–
- Sensibilité et rendement inégalés
- Enhancer GC leader sur le marché pour une amplification robuste des séquences riches en GC
- Permet d’obtenir des données de séquençage de qualité supérieure
- Réduction des déchets grâce à un emballage durable
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U/μL |
| Contenu et stockage | L’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 est fourni à 5 U/μl avec un tampon PCR Amplitaq Gold 360 10X, 25 mM de M2Cl2 et la séquence activatrice 360 GC Généralement, 1,5 ml de chacun du tampon AmpliTaq Gold 360, de 25 mM de MgCl2 et de la séquence activatrice 360 GC est fourni avec chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du Thermus aquaticus du gène de l’ADN polymérase exprimé dansE. coli. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre. Stocké de -15 à -25°C, ce produit conserve ses performances au moins jusqu’à la date d’expiration figurant sur l’étiquette du tube. Avant utilisation, décongeler les composants à température ambiante et bien mélanger. Le produit est garanti jusqu’à 12 mois, comme indiqué par la date d’expiration. |
| Format | Stand-alone enzyme |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 |
| Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
| Quantité | 3000 unités |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 1 X |
| En surplomb | 3’-A |
| Format de réaction | Composants séparés |
| Afficher plus |