Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase 360 AmpliTaq™
GREENER_CHOICE
Amplifie une vaste gamme de contextes de séquence d’ADN lorsqu’ils sont utilisés avec le tampon AmpliTaq 360 amélioré et l’activateur 360 GC
Marque:  Applied Biosystems™ 4398828
Code produit. 10055024
  • 556.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: L’ADN polymérase AmpliTaq 360 est fourni à 5 U/μl avec le tampon PCR 10X AmpliTaq 360, 25 mM de M2Cl2, et 360GC Enhancer. Généralement, 1,5 ml de chacun des tampons AmpliTaq360, 25 mM de MgCl2 et 360GC Enhancer est fourni avec chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du Thermus aquaticus du gène de l’ADN polymérase exprimé dansE. coli. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2807587 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398828
Numéro de lot2822287 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398828
Numéro de lot2830635 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398828
Numéro de lot2807582 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398828
Numéro de lot2858124 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4398828
Nom du produit
Applied Biosystems™ ADN polymérase 360 AmpliTaq™ > 1000 unités