Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase 360 AmpliTaq™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10035994 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
100 unités
1500 unités
1 000 unités
250 unités
25 x 1 000 unités
3000 unités
5 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
25000 unités
3000 unités
5000 unités
Code produit. 10035994
Marque: Applied Biosystems™ 4398895
Includes
L’ADN polymérase AmpliTaq 360 est fourni à 5 U/μl avec le tampon PCR 10X AmpliTaq 360, 25 mM de M2Cl2, et 360GC Enhancer. Généralement, 1,5 ml de chacun des tampons AmpliTaq360, 25 mM de MgCl2 et 360GC Enhancer est fourni avec chaque 250 U d’enzyme. L’enzyme tampon de stockage est fournie à 20 mM Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM DTT, 0,5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) glycérol. Source : Forme recombinante modifiée du Thermus aquaticus du gène de l’ADN polymérase exprimé dansE. coli. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
Amplifie une vaste gamme de contextes de séquence d’ADN lorsqu’ils sont utilisés avec le tampon AmpliTaq 360 amélioré et l’activateur 360 GC
The Applied Biosystems AmpliTaq360 DNA Polymerase, when used with the new enhanced AmpliTaq 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. Compared to the original AmpliTaq DNA Polymerase, AmpliTaq 360 DNA Polymerase is purified by an additional proprietary separation process that reduces contaminating bacterial DNA sequences from the enzyme preparation. This ultra-pure enzyme reduces false positive results, amplifies low-level target sequences, and, when combined with the proprietary AmpliTaq 360 Buffer Kit, promotes the amplification of a variety of templates, including those from bacterial and human genomes.
Lorsqu’elle est utilisée avec un tampon 360 amélioré, une enzyme ultra-pure, elle réduit les faux résultats positifs, amplifie les séquences cibles de bas niveau et favorise l’amplification de divers modèles, y compris ceux des génomes bactériens et humains, pour une excellente spécificité, une reproductibilité et un rendement sur une large gamme de cibles. Par rapport à l’ADN polymérase AmpliTaq originale, la polymérase AmpliTaq 360 est purifiée selon un processus de séparation exclusif supplémentaire destiné à réduire les séquences d’ADN bactérien contaminé de la préparation enzymatique.
  • Réduit les faux positifs
  • Amplifie les séquences cibles de bas niveau
  • Associée au kit de tampon exclusif AmpliTaq 360, elle favorise l’amplification de divers modèles, y compris ceux provenant de génomes bactériens et humains
  • Optimisée pour l’éventail de cibles le plus large : des tâches quotidiennes aux applications plus exigeantes
  • Sensibilité et rendement inégalés
  • Activateur GC leader du marché pour une amplification robuste des séquences riches en GC
  • Permet d’obtenir des données de séquençage de qualité supérieure
  • Réduction des déchets grâce à un emballage durable
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence d’étiquetage limitée et sur la marque.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage L’ADN polymérase AmpliTaq™ 360 est fourni à 5 U⁄µl avec un tampon PCR AmpliTaq™ 360 10X, une solution M2Cl2 à 25 mM et une séquence activatrice 360 GC. En général, 1,5 ml de chaque tampon AmpliTaq 360, de solution MgCl2 à 25 mM et de séquence activatrice 360 GC est fourni avec chaque 250 U d’enzyme.
• L’enzyme tampon de conservation est fournie dans 20 mM de Tris, pH 9,0, 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 0,5 % de Tween 20 (w⁄v),
50 % de glycérol (v ⁄ v)
• Source : Forme recombinante modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus acquaticus exprimé dans E. coli
Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre. Lorsqu’il est conservé entre -15 et -25 °C, ce produit maintient ses performances au moins jusqu’à la date de péremption figurant sur l’étiquette du tube. Avant utilisation, décongelez les composants à température ambiante et mélangez-les bien.
Le produit est garanti jusqu’à 12 mois comme indiqué par la date de péremption.
Format Enzyme autonome
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq 360
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Concept écologique Emballage durable
Type de produit ADN polymérase
Quantité 5 000 unités
Conditions d’expédition Room Temp or Wet Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 4000 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN