Learn More
Applied Biosystems™ AmpErase™ Uracile N-glycosylase (UNG)
L’enzyme permet d’éliminer l’uracile présent au sein de l’ADN simple ou double brin
Marque:  Applied Biosystems™ N8080096
242.53 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10638265
  • 307.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 6 flacons de 1,5 ml de tampon II de PCR GeneAmp 10X et de MgCl2 suffisants pour 100 amplifications par PCR de 100 μl chacune.
Description
Description
L’AmpErase™ Uracil N-Glycosylase (UNG), qui fait partie du kit de prévention du transfert de contamination pour produits PCR GeneAmp™, est une enzyme recombinante ultra-pure de 26 kDa codée par le gène uracile N-glycosylase E. coli insérée dans un hôte E. coli en vue de diriger l’expression de la forme sauvage de l’enzyme. L’enzyme permet d’éliminer l’uracile présent au sein de l’ADN simple ou double brin.
  • Blocage enzymatique du transfert de contamination de la PCR pour empêcher les faux-positifs
  • Absence d’interférence avec toute application PCR ou PCR en temps réel
  • Optimisation pour une utilisation avec les réactifs fondamentaux de PCR GeneAmp™ et les systèmes d’instruments GeneAmp™
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contient de l’uracile N-glycosylase (UNG) AmpErase™ (100 unités). Suffisant pour 100 amplifications par PCR, de 100 µl chacune. Stockage à -20°C.
ADN polymérase
Uracile N-glycosylase pour les réactions PCR
Glace carbonique
PCR standard
qPCR, PCR standard
AmpErase™
100 units
100 amplifications par PCR
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3050069 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberN8080096
Numéro de lot3072366 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberN8080096
Numéro de lot2464581 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberN8080096
Numéro de lot2484480 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberN8080096
Numéro de lot2517335 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberN8080096
Nom du produit
Applied Biosystems™ AmpErase™ Uracile N-glycosylase (UNG) > 100 unités