Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix PCR universel TaqMan™ Fast (2X), sans UNG AmpErase™
Le mélange maître pour PCR TaqMan™ Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
Marque: Applied Biosystems™ 4366073
702.40 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Matrices et amorces
Description
- Résultats en 40 minutes pendant 40 cycles de PCR, dans un volume de réaction de 20 µl, à l’aide des systèmes rapides de PCR en temps réel Applied Biosystems 7900HT et Fast 7500.
- La formule optimisée contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, UP, une ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant la mise en œuvre de réactions à température ambiante.
- Un colorant exclusif ROX qui sert de référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR et obtenir ainsi une excellente précision sur les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems.
- Contient tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification et la détection par PCR en temps réel avec TaqMan, en un seul tube.
- Le Master Mix pour PCR TaqMan Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
- Compatible avec les dosages d’expression génétique TaqMan.
- Conserver entre 2°C et 8°C.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Cette boîte de 5 contient cinq kits, qui contiennent chacun 2 tubes (de 1,25 ml chacun) de Master Mix 2X TaqMan™ Fast Universal PCR. À stocker entre 2°C et 8°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Tube | |
qPCR | |
Rapide | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix de PCR Fast Universal | |
Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN | |
2 X | |
ADN (génomique), ADNc |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
ADN polymérase AmpliTaq | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode | |
AmpErase™, TaqMan™ | |
250 réactions | |
2X | |
1250 réactions | |
1,25 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.