Learn More
Miele Professional™ Couvercle de l’appareil
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 70 x 90 mm
Description
Accessoire pour laveur-désinfecteur PG 8583 CD
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Couvercle |
| Couleur | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | PG 8583 CD |
| Profondeur (métrique) | 900 mm |
| Largeur (métrique) | 15 mm |