Learn More
Annexe IX Pesticides et herbicides organophosphorés et à base d'azote, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep 8270-IXJ
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de 4-oxobenzotriazine-3-ylméthyle | 86-50-0 | 2000μg/ml |
Captafol | 2425-06-1 | 2000μg/ml |
Captane | 133-06-2 | 2000μg/ml |
N-Methylcarbamate de 1-naphtyle | 63-25-2 | 2000μg/ml |
Méthylcarbamate de 2,3-dihydro-2,2-diméthylbenzofuran-7-yle | 1563-66-2 | 2000μg/ml |
Thiophosphate de O,O-diethyle et de O-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyle) | 56-72-4 | 2000μg/ml |
3-(Diméthoxyphosphinyloxy) isocrotonate de 1-phényléthyle | 7700-17-6 | 2000μg/ml |
Déméton O+S | 8065-48-3 | 2000μg/ml |
Dicrotophos | 141-66-2 | 2000μg/ml |
Di(dithiophosphate) de 1,4-dioxane-2,3-diyle et de O,O,O,O-tetraéthyle | 78-34-2 | 2000μg/ml |
EPN | 2104-64-5 | 2000μg/ml |
Bis(dithiophosphate de O,O-diéthyle) de S,S-méthylène | 563-12-2 | 2000μg/ml |
Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-4-méthylsulfinylphényle | 115-90-2 | 2000μg/ml |
Thiophosphate de O,O-dimethyle et de O-(3-methyl-4-methylthiophenyle) | 55-38-9 | 2000μg/ml |
Malathion | 121-75-5 | 2000μg/ml |
Phosphate de 2-méthoxycarbonyl-1-méthylvinyle et de diméthyle | 7786-34-7 | 2000μg/ml |
Monocrotophos | 6923-22-4 | 2000μg/ml |
Octaméthylpyrophosphoramide | 152-16-9 | 2000μg/ml |
Phosalone | 2310-17-0 | 2000μg/ml |
Phosphamidon (33,4 % E ; 64,6 % Z) | 13171-21-6 | 2000μg/ml |
Terbufos | 13071-79-9 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb | |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. | |
For US EPA Methods 8270, 8270C |
Method 8270 | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques | |
Acetone |
Sécurité et traitement
- Appendix IX Organophosphorus/Nitrogen Pest & Herb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetone, captafol, captan, carbaryl, malathion, azinphos-methyl, phosalone
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire