Learn More
A&D Weighing Balance de précision Apollo
La nouvelle gamme analytique A&D Apollo. Améliorez la productivité et l'efficacité de vos flux de travail grâce aux fonctions conviviales et innovantes de la balance de laboratoire A&D Apollo, conçue pour fournir des résultats fiables dans une gamme complète d'environnements et d'applications.
Marque: A&D Weighing GF-1003A
1775.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Vaste sélection de modèles à haute capacité, haute résolution, étalonnage interne (GX-A) ou étalonnage externe (GF-A)
- Nouveau capteur de pesée intelligent SHS équipé de la technologie ECL*2
- Évaluation automatique de la précision (APA) Évaluation automatique des performances de la balance. Calcul et affichage de l'écart-type (reproductibilité) au point d'utilisation sans nécessiter de masse d'étalonnage. Vérification quotidienne par simple pression sur une touche
- Calcul et réglage automatiques du poids minimal via la fonction APA
- Saisie automatique du poids minimal via la fonction APA ou manuellement à l'aide de masses
- Alerte visuelle de poids minimal
- Contrôle d'accès utilisateur (UAC) avec accès de niveau administrateur et opérateur par mot de passe afin de garantir l'intégrité des données
- Étalonnage via une seule touche, un intervalle, des durées prédéfinies (3) ou automatiquement en réponse aux variations de température ambiante (GX-AE/A)
- Détection de chocs (ISD)*1 à 4 niveaux avec indication sonore et visuelle. Grâce à une utilisation correcte de la balance, préservez les performances de votre investissement. Idéal pour les applications de chargement automatisé et pour le guidage de l'opérateur
- Affichage du débit (FRD)*2, indication directe du débit d'un échantillon en g/s, g/m, g/h ou du débit volumique en ml/s, ml/m, ml/h. Jusqu'à 10 densités d'échantillon peuvent être sauvegardées en mémoire. À utiliser en association avec le comparateur de débit afin de maintenir les débits dans les limites spécifiées
- Fonction de calcul statistique (SCF) : affiche et imprime différents résultats statistiques sur l'écran de la balance ou sur une imprimante ou un ordinateur
- Interface RS232 standard et USB double mode. Configuration de la liaison USB en mode « rapide » (connexion à un PC sans installation du logiciel) ou en mode bidirectionnel
- Sortie de données configurable UFC (Universal Flexi Coms), idéale pour la connexion à des systèmes d'acquisition de données, des imprimantes d'étiquettes de code-barres, etc.
- Sortie de données brutes/nettes/tare, mémoire tare, crochet inférieur, indicateur de capacité
- Large sélection d'options et d'accessoires
- Ioniseur intégré sans ventilateur avec technologie Quick Ion™ et commutateur externe à infrarouge (GX-AE)
- *1 Fonction brevetée
- *2 Brevet en instance
Spécification
BPL/BPF/GCP/ISO | |
1100 g | |
0,001 g | |
GF-1003A | |
30 VA vers adaptateur (12 V, 1 A) |
RS-232 C et USB | |
Écran LCD rétroéclairé inversé | |
Acier inoxydable | |
1 seconde |