Learn More
A&D Weighing Balance de précision Apollo
GREENER_CHOICE
Code produit. 16621112
Click to view available options
Capacité:
10200 g
1100 g
122 g
1220 g
1620 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
620 g
6200 g
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16621112
Marque: A&D Weighing GF303A
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La nouvelle gamme analytique A&D Apollo. Améliorez la productivité et l'efficacité de vos flux de travail grâce aux fonctions conviviales et innovantes de la balance de laboratoire A&D Apollo, conçue pour fournir des résultats fiables dans une gamme complète d'environnements et d'applications.
  • Vaste sélection de modèles à haute capacité, haute résolution, étalonnage interne (GX-A) ou étalonnage externe (GF-A)
  • Nouveau capteur de pesée intelligent SHS équipé de la technologie ECL*2
  • Évaluation automatique de la précision (APA) Évaluation automatique des performances de la balance. Calcul et affichage de l'écart-type (reproductibilité) au point d'utilisation sans nécessiter de masse d'étalonnage. Vérification quotidienne par simple pression sur une touche
  • Calcul et réglage automatiques du poids minimal via la fonction APA
  • Saisie automatique du poids minimal via la fonction APA ou manuellement à l'aide de masses
  • Alerte visuelle de poids minimal
  • Contrôle d'accès utilisateur (UAC) avec accès de niveau administrateur et opérateur par mot de passe afin de garantir l'intégrité des données
  • Étalonnage via une seule touche, un intervalle, des durées prédéfinies (3) ou automatiquement en réponse aux variations de température ambiante (GX-AE/A)
  • Détection de chocs (ISD)*1 à 4 niveaux avec indication sonore et visuelle. Grâce à une utilisation correcte de la balance, préservez les performances de votre investissement. Idéal pour les applications de chargement automatisé et pour le guidage de l'opérateur
  • Affichage du débit (FRD)*2, indication directe du débit d'un échantillon en g/s, g/m, g/h ou du débit volumique en ml/s, ml/m, ml/h. Jusqu'à 10 densités d'échantillon peuvent être sauvegardées en mémoire. À utiliser en association avec le comparateur de débit afin de maintenir les débits dans les limites spécifiées
  • Fonction de calcul statistique (SCF) : affiche et imprime différents résultats statistiques sur l'écran de la balance ou sur une imprimante ou un ordinateur
  • Interface RS232 standard et USB double mode. Configuration de la liaison USB en mode « rapide » (connexion à un PC sans installation du logiciel) ou en mode bidirectionnel
  • Sortie de données configurable UFC (Universal Flexi Coms), idéale pour la connexion à des systèmes d'acquisition de données, des imprimantes d'étiquettes de code-barres, etc.
  • Sortie de données brutes/nettes/tare, mémoire tare, crochet inférieur, indicateur de capacité
  • Large sélection d'options et d'accessoires
  • Ioniseur intégré sans ventilateur avec technologie Quick Ion™ et commutateur externe à infrarouge (GX-AE)
  • *1 Fonction brevetée
  • *2 Brevet en instance
Spécification
Certifications/Conformité BPL/BPF/GCP/ISO
Type de connexion RS-232 C et USB
Capacité 320 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé inversé
Précision affichage 0,001 g
Matériau Acier inoxydable
Modèle GF-303A
Temps de stabilisation 1 seconde
Alimentation électrique 30 VA vers adaptateur (12 V, 1 A)