Learn More
VEE GEE Densimètre ASTM API avec thermomètre
L’hydromètre API ASTM avec thermomètre est choisi comme échelle standard pour le pétrole.
Marque: VEE GEE 6752HTS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Subdivisions : 0,1°
- Longueur approx. : 380 mm
- Plage du thermomètre : 0 à 150 °F
- Subdivision du thermomètre : 2 °F
- Thermomètre rempli de liquide SafetyBLUE
- Étalonnés pour une utilisation à 15,5 °/60 °F
Spécification
Densimètre | |
0.1° | |
0°F to 150°F | |
15.5°C (60°F) |
52H | |
38 cm | |
-17.78 to +65.6°C | |
9 à 21° |