Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aphidicoline
Code produit. 15443039
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Code produit. 15443039
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60236.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un inhibiteur de l’ADN polymérase bloque le cycle cellulaire au début de la phase S.
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38966-21-1
Formule moléculaire C20H34O4
Synonyme APC
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur de l’ADN polymérase. Bloque le cycle cellulaire au début de la phase S
Poids de la formule 338.48
Point de fusion 224°C
Solubilité Soluble dans le DMSO ou le méthanol.Insoluble dans l’eau.Stocker les solutions à -20°
Type de produit Aphidicolin
Forme Poudre cristalline
Beilstein 4689958
Clé InChI NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
SMILES C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]1C[C@@H]3C[C@]21CC[C@]3(O)CO
Nom IUPAC (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymethyl)-2,6-dimethyltetracyclo[10.3.1.0¹,¹⁰.0²,⁷]hexadecane-5,13-diol
Poids moléculaire (g/mol) 338.49