Learn More
Invitrogen™ APEX™ Antibody Labeling Kits
Générez des anticorps marqués au Fluor Alexa, prêts à l’emploi, même en présence de contaminants grâce aux kits de marquage d’anticorps APEX Alexa Fluor.
566.00€ - 584.00€
Spécification
Quantité | 5 réactions |
---|---|
Contenu et stockage | Stocker entre 2° à 6°C, au dessiccateur, à l’abri de la lumière et ne pas congeler. |
Balance d’étiquetage | 10 à 20 μg |
Réactivité chimique | Amine |
Labeling Target | IgG |
Code produit | Marque | Quantité | Excitation / émission | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Excitation / émission | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10676255
|
Invitrogen™
A10468 |
5 réactions | 490/525 | Alexa Fluor 488 | N/A | ||||
10287124
|
Invitrogen™
A10470 |
5 réactions | 555/580 | Alexa Fluor 555 | N/A | ||||
10482555
|
Invitrogen™
A10474 |
5 réactions | 590/617 | Alexa Fluor 594 | N/A | ||||
10565664
|
Invitrogen™
A10475 |
5 réactions | 650/665 | Alexa Fluor 647 | N/A | ||||
10469864
|
Invitrogen™
A10478 |
5 réactions | 410/455 | Pacific Blue | N/A | ||||
10440430
|
Invitrogen™
A10494 |
5 réactions | 578/603 | Alexa Fluor 568 | N/A | ||||
10477010
|
Invitrogen™
A10495 |
5 réactions | Biotine-XX | N/A | |||||
Description
Les kits de marquage d'anticorps Invitrogen APEX vous permettent de marquer de façon covalente de petites quantités d'anticorps IgG (10–20 μg) avec des colorants Alexa Fluor ou de la biotine, même en présence de contaminants, de stabilisants de protéine ou de tampon contenant des amines (par exemple, BSA, Tris ou glycine). Les kits de marquage d'anticorps APEX sont dotés d'une pointe en résine qui capture l'anticorps IgG, ce qui permet d'éliminer les contaminants avant la réaction de marquage avec le conjugué de choix. Après l'application du fluorophore réactif à l'amine à l'anticorps IgG lié à la résine, un conjugué fluorescent à l'IgG se forme et est ensuite élué à partir de la résine à l'aide du tampon d'élution. Chaque kit contient tout ce dont vous avez besoin pour cinq réactions de marquage. Le conjugué d'anticorps IgG de travail peut être atteint en 2 heures 30 environ (avec environ 15 minutes de temps de manipulation).
Les kits de marquage d’anticorps Invitrogen APEX permettent l’adhérence covalente d’un fluorophore ou d’une biotine à de petites quantités d’anticorps IgG (∼ 10 à 20 µg), même dans des mélanges contaminés ou des solutions d’échantillons biologiques. Ils sont parfaits pour le marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes. Les anticorps marqués sont prêts à être utilisés dans les applications d’imagerie ou de cytométrie en flux en seulement 2 heures 30 avec peu de temps de manipulation.Caractéristiques importantes des kits de marquage d’anticorps APEX :
· Anticorps marqués généralement prêts à l’emploi en 2 heures 30 (∼15 minutes de temps de manipulation)
· Conçu pour marquer 10 à 20 µg d’IgG
· Adhérence covalente de colorants Alexa Fluor ou de biotine
· Compatible avec des protéines contaminantes ou des stabilisants comme le BSA
· Choisissez parmi les colorants Alexa Fluor 488, 555, 568, 594 et 647, le colorant Pacific Blue ou Biotin-XX
Pas de problème avec les protéines contaminantes ou les stabilisants de protéines
De nombreux anticorps IgG ne sont souvent disponibles qu’en petites quantités et sont conditionnés avec des stabilisants de protéines, telles que le BSA, ou d’autres contaminants qui peuvent interférer avec les réactifs de marquage réactif aux amines. Les kits de marquage d’anticorps APEX évitent ce problème en utilisant une technique de marquage en phase solide qui capture l’anticorps IgG sur une résine spécialisée à l’intérieur de l’embout de marquage de l’anticorps APEX. Les contaminants sont simplement élués à travers l’embout avant l’application du marquage réactif aux amines.
Amélioration des résultats et des flux de travaux avec des anticorps primaires marqués
Un anticorps primaire marqué directement avec un fluorophore produit souvent une moindre fluorescence de fond et une faible liaison non spécifique. Qui plus est, de multiples anticorps primaires du même isotype ou dérivés des mêmes espèces peuvent être facilement utilisés dans la même expérience s’ils sont directement marqués avec des fluorophores compatibles.
Personnalisation possible
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre liste d’inventaire ? Nous pouvons préparer un conjugué d’anticorps personnalisé pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Spécification
5 réactions | |
10 à 20 μg | |
IgG |
Stocker entre 2° à 6°C, au dessiccateur, à l’abri de la lumière et ne pas congeler. | |
Amine |