Learn More
Fisherbrand™ Revêtement APET pour plateaux de sécurité
Respectueux de l’environnement, facile à nettoyer et à entretenir pour les travaux courants et le stockage dans des zones sûres.
86.40€ - 190.00€
Spécification
Matériau | APET |
---|---|
Type | Revêtements |
Nb par paquet | 25 |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12327207
|
Fisherbrand™
|
540 x 570 mm |
86.40€
25 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12347207
|
Fisherbrand™
|
460 x 700mm |
190.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Nettoie facilement les déversements
- Respectueux de l’environnement
Spécification
APET | |
Revêtements | |
25 | |
Rectangulaires |