Learn More
Apatite, minéral naturel, entre 0,06 et 0,19 po environ, Thermo Scientific Chemicals
Pour les échantillons minéraux, les étalons en XRD et microsonde, l’identification de minéraux inconnus.
30.25€ - 337.60€
Identifiants chimiques
CAS 1306-05-4
Formule moléculaire Ca5FO12P3
Poids moléculaire (g/mol) 504.298
Numéro MDL MFCD00285511
Clé InChI VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonyme fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
CID PubChem 10207414
Nom IUPAC pentacalcium ;fluorure ;triphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319128
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042535.03
1 g
30.25€
1g
11399118
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042535.06
5 g
83.72€
5g
11309128
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042535.14
25 g
337.60€
25g
Description
Description
Apatite is one of a few minerals produced and used by biological micro-environmental systems. The primary use of apatite is in the manufacture of fertilizer, it is a source of phosphorus. It is occasionally used as a gemstone. Green and blue varieties in finely divided form, are pigments with excellent covering power.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Apatite, minéral naturel, entre 0,06 et 0,19 po environ, Thermo Scientific Chemicals