Learn More
Apatite, minéral naturel, entre 0,06 et 0,19 po environ, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11309128
Apatite, minéral naturel, entre 0,06 et 0,19 po environ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309128
25 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11309128
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042535.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les échantillons minéraux, les étalons en XRD et microsonde, l’identification de minéraux inconnus.
Apatite is one of a few minerals produced and used by biological micro-environmental systems. The primary use of apatite is in the manufacture of fertilizer, it is a source of phosphorus. It is occasionally used as a gemstone. Green and blue varieties in finely divided form, are pigments with excellent covering power.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-05-4
Formule moléculaire Ca5FO12P3
Poids moléculaire (g/mol) 504.298
Numéro MDL MFCD00285511
Clé InChI VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonyme fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
CID PubChem 10207414
Nom IUPAC pentacalcium ;fluorure ;triphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Apatite
Couleur Incolore
Forme physique Puces
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloric acid.
Aspect Colorless chips
Nom du produit
Apatite, minéral naturel, entre 0,06 et 0,19 po environ, Thermo Scientific Chemicals >