Learn More
Thermo Scientific™ ApaI (10 U/μL)
Code produit. p-4521530 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
3000 U
5000 U
Conditionnement:
3000 unités
5000 unités
Code produit. 10130690
Marque: Thermo Scientific™ ER1411
Coupez aux sites GGGCC^C avec l’enzyme de restriction ApaI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon B (isoschizomères : PspOMI).
Utilisez une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité avec Thermo Scientific™ endonucléases de restriction conventionnelles, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Composants 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2 et BSA 0,1 mg/ml
Température de l’incubateur 37°C
Quantité 3000 U
Type de produit Apal
Brevet en instance.
L’achat de ce produit inclut une licence non transférable qui autorise l’acheteur à utiliser ce produit aux fins de ses recherches internes. Toute autre utilisation commerciale de ce produit, ce qui inclut, sans limite aucune, l’utilisation du produit à des fins diagnostiques, la revente du produit sous sa forme d’origine ou sous une forme modifiée, ou encore l’utilisation du produit dans la fourniture de services commerciaux, nécessite une licence distincte délivrée par Fermentas.