Learn More
dbo sieges Tabouret en polyuréthane AP6
Tabouret en acier polyuréthane à utiliser dans les ateliers et garages.
163.28€ - 273.00€
Spécification
Réglable | Hauteur |
---|---|
Matériau de la monture | Acier |
Quantité | 1 de chaque |
Matériau du siège | PUR |
Garantie | 5 ans |
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Avec roulettes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Avec roulettes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15724308
|
dbo sieges
AP6B1D1NE2 |
Étalon | Oui |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15734308
|
dbo sieges
AP6B1D1NE3 |
Étalon | Non |
163.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15744308
|
dbo sieges
AP6B2D1NE2 |
Moyenne | Oui |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15754308
|
dbo sieges
AP6B2D1NE3 |
Moyenne | Non |
167.44€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15764308
|
dbo sieges
AP6B3D1NE3 |
Haut | Non |
220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en différentes hauteurs de vérin central.
- Siège en polyuréthane moulé sur structure en bois avec inserts.
- Réglable en hauteur.
- Base à cinq rayons de nylon et de fibre de verre injectés.
- Disponible avec pieds roulettes ou coulissants.
Spécification
Hauteur | |
1 de chaque | |
5 ans | |
Non | |
Tabouret |
Acier | |
PUR | |
Non | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
dbo sieges Tabouret en polyuréthane AP6