Learn More
AP3B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | AP3B1 |
|---|---|
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16881564
|
Proteintech
13384-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16871564
|
Proteintech
13384-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a protein that may play a role in organelle biogenesis associated with melanosomes, platelet dense granules, and lysosomes. The encoded protein is part of the heterotetrameric AP-3 protein complex which interacts with the scaffolding protein clathrin. Mutations in this gene are associated with Hermansky-Pudlak syndrome type 2.Spécification
| AP3B1 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| O00203, Q9Z1T1 | |
| 11774, 309969, 8546 | |
| AP3B1 Fusion Protein Ag4225 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AP3B1 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ADTB3, ADTB3A, AP 3 complex subunit beta 1, AP3B1, Beta 3A adaptin, HPS, HPS2, PE | |
| Ap3b1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |