Learn More
Invitrogen™ Anza™ 21 SgsI
Code produit. p-6543167
Click to view available options
Quantité:
2000 U
400 U
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15515710
Marque: Invitrogen™ IVGN0216
Includes
Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 200 μl de tampon Anza 21 SgsI
500 μl de tampon Anza (10X)
500 μl de tampon rouge Anza (10X)
Conserver à -20°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes SgsI
Tampon compatible Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 2000 U
Type de produit Système de clonage par enzymes de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits Anza